Description
Utilisez cette solution de conductivité pour obtenir des résultats de test précis sur le terrain ou en laboratoire. Les solutions de conductivité OaktonTM sont dotées de conversions 442, KCI et NaCI imprimées sur le flacon pour faciliter l’utilisation.
- Possède des corrections de température imprimées sur le flacon
- Les valeurs certifiées indiquées dans les tableaux sont référencées à 25 °C.
- Certificat d’analyse disponible séparément
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cole-Parmer Conductivity Standards |
| Conditionnement | Flacon |
| Conductivité | 1,413 ms (1 413 μs) |
| Technique | Étalonnage de l’instrument de conductivité |
| Couleur | Transparent |
| pH | 4.7 à 7.8 |
| Point d’ébullition | ° 100 °C ( 212F) |
| À utiliser avec (équipement) | Conductimètre |
| Solubilité | Soluble |
| Type de solution | Étalon de conductivité |
| Afficher plus |