Learn More
Solution de conductivité, Oakton™
Code produit 11870120 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conductivité:
0,023 ms (23 μs)
0,447 mS (447 μS)
1,413 ms (1 413 μs)
1,5 ms (1 500 μs)
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conductivité Conditionnement
11870120 0,023 ms (23 μs) 1 pièce
11750049 0,447 mS (447 μS) 1 pièce
11754959 1,413 ms (1 413 μs) -
11765509 1,5 ms (1 500 μs) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11870120 Fournisseur Cole Parmer Code fournisseur 0065323
Offres à durée limitée
Utilisez le code promo 29742
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Utilisez cette solution de conductivité pour obtenir des résultats de test précis sur le terrain ou en laboratoire. Les solutions de conductivité Oakton™ sont dotées de conversions 442, KCI et NaCI imprimées sur le flacon pour faciliter l’utilisatio
Utilisez cette solution de conductivité pour obtenir des résultats de test précis sur le terrain ou en laboratoire. Les solutions de conductivité OaktonTM sont dotées de conversions 442, KCI et NaCI imprimées sur le flacon pour faciliter l’utilisation.
  • Possède des corrections de température imprimées sur le flacon
  • Les valeurs certifiées indiquées dans les tableaux sont référencées à 25 °C.
  • Certificat d’analyse disponible séparément
Spécification
Nom chimique ou matériau Cole-Parmer Conductivity Standards
Conditionnement Flacon
Conductivité 0,023 ms (23 μs)
Technique Étalonnage de l’instrument de conductivité
Couleur Transparent
pH 4.7 à 7.8
Point d’ébullition ° 100 °C ( 212F)
À utiliser avec (équipement) Conductimètre
Solubilité Soluble
Type de solution Étalon de conductivité
Type Étalon de conductivité
Quantité 500 ml