Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision en silicone durci au platine L/S™
Code produit. 13214503
Change view
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
16
18
25
Conditionnement:
1 pièce
7.60m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Taille de la tubulure unitSize
13214503 25 1 pièce
11845181 13 1 pièce
11815171 14 1 pièce
11835171 18 7.60m
10294882 16 7.60m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit. 13214503 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9641025
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision en silicone durci au platine Masterflex™ L/S™ offre un débit précis et reproductible. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de pompage péristaltique et alimentaires.
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision en silicone durci au platine Masterflex™ L/S™ offre un débit précis et reproductible. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de pompage péristaltique et alimentaires.
La tubulure pour pompes Masterflex™ L/S™ est fabriquée avec des tolérances extrêmement serrées adaptées à nos têtes de pompe L/S™ pour assurer un débit précis et reproductible ainsi que la longévité de la tubulure. Notre tubulure pour pompes est testée en usine et inspectée visuellement pour apporter les meilleures performances à votre pompe péristaltique.
  • Moins de substances lixiviables potentielles
  • Excellente biocompatibilité
  • Inodore et non toxique, ne transmet pas de goût aux fluides transportés
  • Résistante à la croissance des champignons, aux intempéries, à l’ozone, au corona et aux rayonnements
  • Surface plus lisse que le silicone durci au peroxyde pour une liaison protéique réduite
  • Excellente résistance à la chaleur, faible rémanence à la compression, inodore, non toxique
  • Translucide
Informations sur la commande
Vendu en longueurs de 7,6 m (25 pi)
Compliance
USP Class V Extractables; Exceeds USP Class VI Implant; European Pharmacopoeia (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 210 and 211; Exceeds 3A Sanitary cGMPs; REACH, RoHS, ADCF compliant
Garantie
Néant
Spécification
Certifications/Conformité Substances extractibles USP classe V ; surpasse la norme USP Classe VI pour les implants ; pharmacopée européenne (EP 3.2.9) ; FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 210 et 211 ; surpasse la norme sanitaire BPFa 3 A ; conforme REACH, RoHS, sans composés d’origine animale
Description Tubulure en silicone durci au platine Masterflex™, L/S™ 25, 25 pi
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 3/16 in.
Diamètre (métrique) interne 4,8 mm
Matériau Silicone durci au platine
Longueur totale (impériale) 25 pi
Longueur totale (métrique) 7,6 m
À utiliser avec Têtes de pompe Masterflex L / S pour tubulure de précision (à paroi fine)
À utiliser avec (application) Excellente biocompatibilité, sans additifs lixiviables, sans phtalate et sans latex, non toxique, résistant aux champignons, sans odeurs ni saveurs, à large plage de températures, résistant aux intempéries, à l’ozone, à la couronne et aux rayonnements
Température min. de fonctionnement (impériale) Pompage :-40°F
Stérilité Non stérile
Taille de la tubulure 25
Débit 1,7 à 1 000 ml/min
Tuyau cannelé 3/16 in.
Méthode de stérilisation Autoclave 121°C (à 15 psi pendant 30 minutes)
Hauteur (métrique) 8,8 m Eau
Hauteur (impériale) 29 pieds d’eau
Comprend Longueur continue de la tubulure de 25 pi., enroulée
Perméabilité aux gaz O2 :7961 ; CO2 :20 132
Limites Ne pas utiliser avec des acides et des bases concentrés, des solvants organiques ou des huiles. Perméabilité aux gaz relativement élevée.
Couleur Translucide, incolore à ambre clair
Pression maximale 35 psig (2,4 bars)
Niveau de vide 660 mm Hg (26 po Hg)
Max. Operating Temperature (English) Pompe : 212°F
Max. Operating Temperature (Metric) Pompe : 100°C
Type de produit Tube de pompe