Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision en silicone durci au platine L/S™
Code produit. p-200057
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
16
18
25
Conditionnement:
1 pièce
7.60m
Code produit. 11845181
Marque: Masterflex™ 9641013
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision en silicone durci au platine Masterflex™ L/S™ offre un débit précis et reproductible. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de pompage péristaltique et alimentaires.
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision en silicone durci au platine Masterflex™ L/S™ offre un débit précis et reproductible. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de pompage péristaltique et alimentaires.
La tubulure pour pompes Masterflex™ L/S™ est fabriquée avec des tolérances extrêmement serrées adaptées à nos têtes de pompe L/S™ pour assurer un débit précis et reproductible ainsi que la longévité de la tubulure. Notre tubulure pour pompes est testée en usine et inspectée visuellement pour apporter les meilleures performances à votre pompe péristaltique.
  • Moins de substances lixiviables potentielles
  • Excellente biocompatibilité
  • Inodore et non toxique, ne transmet pas de goût aux fluides transportés
  • Résistante à la croissance des champignons, aux intempéries, à l’ozone, au corona et aux rayonnements
  • Surface plus lisse que le silicone durci au peroxyde pour une liaison protéique réduite
  • Excellente résistance à la chaleur, faible rémanence à la compression, inodore, non toxique
  • Translucide
Informations sur la commande
Vendu en longueurs de 7,6 m (25 pi)
Spécification
Certifications/Conformité USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600, supérieur aux normes sanitaires 3 A de la pharmacopée européenne (PE)
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 3/100 po
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0,51 in
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Longueur totale (impériale) 25 pieds
Longueur totale (métrique) 760 cm
À utiliser avec (application) Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique
Température min. de fonctionnement (impériale) -58°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Taille de la tubulure 13
Débit 0,06 à 2 300 ml/min
Tuyau cannelé 0,06 in
Méthode de stérilisation En autoclave, à l’oxyde d’éthylène, par irradiation aux rayons gamma
Hauteur (métrique) 8,8 m Eau
Hauteur (impériale) 29 pieds d’eau
Perméabilité aux gaz CO2 : 25 147, O2: 4715, N2 : 2284
Couleur Translucide
Max. Operating Temperature (English) 446°F
Max. Operating Temperature (Metric) 230°C
Type de produit Tube de pompe