Learn More
Masterflex™ Raccord Luer mâle avec anneau de verrouillage
Code produit. 15164542
Click to view available options
Quantité d’emballage:
25/boîte
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 15164542
Marque: Masterflex™ 4551806
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces raccord Luer pour une variété d’applications, notamment les seringues ou les tubes de petite taille. Les raccords Luer mâle Cole-Parmer™ avec anneau de verrouillage offrent une traçabilité complète du matériau pour garantir l’intégrité des processus.
Fabriqués conformément aux normes ISO 594-1, ces raccords sont nettoyés, inspectés et entièrement traçables. Toutes les pièces répondent à des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue du procédé.
Spécification
Diamètre (impériale) interne 5/32 in.
Quantité d’emballage 25/boîte