Learn More
Sulfate de colistine 100 μg/mL dans l'eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324306
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30324306 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324306 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA11693500WA100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Colistin sulfate
CAS 1264-72-8
Noms d’analytes ou de composants Colistin sulfate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire Compound A: C53 H100 N16 O13 . (H2SO4) Compound B: C52 H98 N16 O13 . (H2SO4)
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Polymyxin E. Sulfate, Belcomycine, Colomycin;
Formule InChI InChI=1S/C53H100N16O13.H2O4S/c1-9-30(6)12-10-11-13-41(72)60-33(14-20-54)48(77)69-43(32(8)71)53(82)65-36(17-23-57)45(74)64-38-19-25-59-52(81)42(31(7)70)68-49(78)37(18-24-58)62-44(73)34(15-21-55)63-50(79)39(26-28(2)3)67-51(80)40(27-29(4)5)66-46(75)35(16-22-56)61-47(38)76;1-5(2,3)4/h28-40,42-43,70-71H,9-27,54-58H2,1-8H3,(H,59,81)(H,60,72)(H,61,76)(H,62,73)(H,63,79)(H,64,74)(H,65,82)(H,66,75)(H,67,80)(H,68,78)(H,69,77);(H2,1,2,3,4)/t30?,31-,32-,33+,34+,35+,36+,37+,38+,39+,40-,42+,43+;/m1./s1
SMILES OS(O)(=O)=O.[H][C@]([C@H](O)C)(C(N[C@H](C(N[C@H]1CCNC([C@@](NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@H](NC([C@@H](NC1=O)CCN)=O)CC(C)C)=O)CC(C)C)=O)CCN)=O)CCN)=O)([C@H](O)C)[H])=O)=O)CCN)=O)NC([C@@H](NC(CCCCC(CC)C)=O)CCN)=O
Nom IUPAC N-((S)-4-amino-1-(((2S,3R)-1-(((S)-4-amino-1-oxo-1-(((3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S)-6,9,18-tris(2-aminoetil)-3-((R)-1-hidroxietil)-12,15-diisobutil-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptaazaciclotricosan-21-il)amino)butan-2-il)amino)-3-hidroxi-1-oxobutan-2-il)amino)-1-oxobutan-2-il)-6-metiloctanamida
Solvent or Matrix Water
Poids moléculaire (g/mol) 1169.46
Quantité 1 mL