Learn More
Colistin sulfate, MedChemExpress
Code produit. 16401986
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 16401986
Marque: Medchem Express HYA0089
MedChemExpress Colistin sulfate is a polypeptide antibiotic which inhibits gram-negative bacteria by binding to lipopolysaccharides and phospholipids in the outer cell membrane of gram-negative bacteria.
Colistin sulfate is a polypeptide antibiotic which inhibits gram-negative bacteria by binding to lipopolysaccharides and phospholipids in the outer cell membrane of gram-negative bacteria.
Spécification
Nom chimique ou matériau Colistin sulfate
Forme physique Solid
CAS 1264-72-8
Couleur Off-White
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C52H98N16O13.2.5H2O4S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Polymyxin E sulfate
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (35.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES CCC(C)CCCC(N[C@@H](CCN)C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](CCNC([C@H]([C@H](O)C)N1)=O)C(N[C@@H](CCN)C(N[C@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CCN)C(N[C@@H](CCN)C1=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)CCN)=O)[C@H](O)C)=O)=O.O=S(O)(O)=O.[2.5]
Poids moléculaire (g/mol) 1400.64
Poids de la formule 1400.64
Pourcentage de pureté 96.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.