Learn More
STEMCELL Technologies Collagenase B, ACF
Code produit. 17189261
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 17189261
Marque: STEMCELL Technologies 07438
Animal component-free collagenase for the digestion of native collagen fibrils
  • Collagenase B, Animal Component-Free (ACF) is obtained from cultures free of animal-derived materials
  • Collagenase is a protease consisting of a single polypeptide chain approximately 1,000 amino acid residues in length
  • Collagenase is capable of digesting native collagen fibrils commonly found in connective tissues and therefore is frequently used for tissue dissociation
  • Collagenase preparations contain the activity of several proteases, including collagenase, caseinase, clostripain, and trypsin (Kessler & Yaron)
  • Collagenase B, ACF contains higher collagenase and caseinase levels than Collagenase A and is intended for use in applications where it is necessary to prevent the introduction of potential animal-derived pathogens
Spécification
À utiliser avec (application) Digestion of Native Collagen Fibrils
Quantité 100 mg
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.