Learn More
SCAT Collecteurs pour HPLC
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Type de produit:
Collecteur 2 en 1
Collecteur 2-en-1
Collecteur 3 en 1
Collecteur 3-en-1
Collecteur 8 en 1
Diamètre (métrique) interne:
5.0 to 11.5 mm
6.4 mm
Conditionnement:
1 pièce
Diamètre (métrique) externe:
3.2 mm
Description
Pour un raccordement fiable et propre des tuyaux et des capillaires pour la collecte de liquides. Les collecteurs SCAT sont disponibles en versions ayant jusqu’à 8 options de raccordement. Les raccordements sont soit sur le côté soit à la verticale, pour que les tubes puissent être raccordés facilement. Des tubes de diamètres différents de 2,3 à 11,5 mm peuvent être raccordés. Les connecteurs sont en PTFE, PFA ou PP résistants aux produits chimiques.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 6.4 mm |
| Matériau | PTFE |
| À utiliser avec | Adaptateur à 3 voies/collecteur trois ports pour raccord en T Chromaster HPLC |
| Quantité d’emballage | 3/boîte |
| Forme | Sideways |
| Comprend | Raccords pour 3 x 5,0 - 11,5 mm de dia. int. |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Collecteur 3 en 1 |