Learn More
SCAT Collecteurs pour HPLC
Code produit. 15154609 Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Type de produit:
Collecteur 2 en 1
Collecteur 2-en-1
Collecteur 3 en 1
Collecteur 3-en-1
Collecteur 8 en 1
Diamètre (métrique) interne:
5.0 to 11.5 mm
6.4 mm
Conditionnement:
1 pièce
Diamètre (métrique) externe:
3.2 mm
Code produit. 15154609
Marque: SCAT 160128
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Collectez plusieurs tubes dans un seul connecteur, aucun problème avec le collecteur droit ! Le connecteur de tubes est le connecteur le plus flexible du système SCAT.
Pour un raccordement fiable et propre des tuyaux et des capillaires pour la collecte de liquides. Les collecteurs SCAT sont disponibles en versions ayant jusqu’à 8 options de raccordement. Les raccordements sont soit sur le côté soit à la verticale, pour que les tubes puissent être raccordés facilement. Des tubes de diamètres différents de 2,3 à 11,5 mm peuvent être raccordés. Les connecteurs sont en PTFE, PFA ou PP résistants aux produits chimiques.
Informations sur la commande
dimForUseWith
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 5.0 to 11.5 mm
Matériau PTFE
À utiliser avec Connecteur de tube
Forme Vertical
Comprend Raccords pour 3 x 5,0 - 11,5 mm de dia. int.
Couleur Blanc
Type de produit Collecteur 3-en-1