Learn More
Invitrogen™ Collibri™ PS DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Le kit de préparation pour bibliothèque ADN PS Collibri offre des appels SNP et INDEL plus fiables résultant d’une meilleure couverture des régions génomiques complexes à partir d’une large gamme d’entrées (de 1 ng à 1 μg) d’ADN double brin cisaillé physiquement, d’ADN libre circulant ou d’amplicons (≤ 300 bp) de n’importe quelle espèce. L’ensemble du protocole de préparation de la bibliothèque dure environ trois heures avec un flux de travail PCR. Une version sans PCR est également disponible pour les entrées d’ADN à partir de 500 ng.
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS sans PCR Collibri offre des appels SNP et INDEL plus fiables résultant d’une meilleure couverture des régions génomiques complexes à partir d’une large gamme d’entrées (1 ng à 1 µg) d’ADN double brin cisaillé physiquement, d’ADNcf ou d’amplicons (≤ 300 bp) de n’importe quelle espèce. L’ensemble du protocole de préparation de bibliothèques dure environ trois heures avec un flux de travaux avec PCR. Qui plus est, une version sans PCR est également disponible pour les entrées d’ADN à partir de 500 ng.
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS Collibri :
• Comprend tous les composants nécessaires dans un seul kit* pour une utilisation rapide
• S’appuie sur la miniaturisation des manipulateurs de liquides pour réduire les coûts
• Fournit un retour visuel en cours pour un traitement plus facile
• Convient à l’automatisation conventionnelle pour augmenter le débit
* Le kit est composé de modules contenant des adaptateurs indexés, de modification enzymatique, de purification / sélection de tailles, à l’exception du kit de base, qui permet de combiner Collibri avec les adaptateurs indexés souhaités.
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS Collibri contient des colorants inertes qui fournissent un retour visuel sur la progression de la préparation : les Reaction Mix changent de couleur en réponse à l’ajout de composants critiques à chaque étape. Le kit permet d’obtenir des rendements élevés et constants de la bibliothèque à partir de toute quantité d’ADN d’entrée (y compris la version sans PCR), ce qui est suffisant pour la quantification et le séquençage de la bibliothèque sur les instruments Illumina.
Applications
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS Collibri est recommandé pour :
• Séquençage du génome entier
• Reséquençage
• Assemblage De Novo
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS Collibri, conserver à -20°C • Kit de purification de bibliothèques d’ADN Collibri, conserver à 4°C • Index UD d’ADN Collibri, conserver à -20°C |
| Description | Le produit contient les modules A39122024, A43351024, A43190024 |
| Format | Kit |
| Type d’échantillon | ADN |
| Sequencing Type | Séquençage du génome et de l’ADN |
| À utiliser avec (équipement) | HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq ou iSeq, NextSeq 550, NextSeq 1000 et 2000, NovaSeq 6000 |
| À utiliser avec (application) | Séquençage du génome entier, reséquençage, assemblage De Novo |
| Bibliothèques | Bibliothèque de fragments |
| Nbre de réactions | 24 préparations |
| Gamme de produits | Collibri |
| Afficher plus |