Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Colon Tissue Slides (Adenocarcinoma Mucinous)- Paraffin
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
Specifikationer
Specifikationer
| Réactivité croisée | Human |
| Type | Colon Tissue Slides (Adenocarcinoma Mucinous) |
| État réglementaire | This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis. |
| Espèces | Humain |
| État des tissus | Adenocarcinoma Mucinous |
| Gamme de produits | Novus |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?