missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Milieu de base pour gélose Columbia
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
1 pièce
Description
Cultivez et isolez une grande variété de microorganismes exigeants à l’aide de la base pour gélose Columbia Thermo Scientific™.
Généralement, les bases de gélose au sang sont constituées soit d’hydrolysats de caséine, soit de milieux avec perfusion de viande. L’avantage de la première catégorie réside dans la production rapide de grandes colonies, alors que la seconde permet d’obtenir des zones d’hémolyse clairement définies et une bonne différenciation des colonies. La base de gélose Columbia combine les avantages de ces deux types de milieux pour offrir de meilleures performances générales : une polyvalence et des performances supérieures dans plusieurs applications.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune paille |
| Contenu et stockage | 20°C à 25°C |
| Description | Milieu pour base de gélose Columbia |
| Forme | Poudre |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de produit | Gélose |
| Volume plein | 500 g |
| Quantité | 500 g |
Pour un usage en laboratoire uniquement
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu