Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Columbia au sang de cheval chocolat
Description
Cultivez, isolez et identifiez une large gamme de micro-organismes et d’organismes fastidieux, en utilisant la gélose Thermo Scientific™ Columbia avec du sang de cheval chocolat. La production rapide de grandes colonies, de zones clairement définies d’hémolyse et d’une bonne différenciation des colonies est favorisée par l’ajout de sang de cheval défibriné.
Généralement, les bases de gélose au sang sont constituées soit d’hydrolysats de caséine, soit de milieux avec perfusion de viande. L’avantage de la première catégorie réside dans la production rapide de grandes colonies, alors que la seconde permet d’obtenir des zones d’hémolyse clairement définies et une bonne différenciation des colonies. La base de gélose Columbia associe les avantages de ces deux types de milieux pour offrir des performances améliorées, avec une polyvalence et des performances supérieures dans plusieurs applications.
Certains produits ne sont pas disponibles à la vente dans certains pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Certains produits ne sont pas disponibles à la vente dans certains pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Couleur | Marron, opaque |
| Contenu et stockage | 2°C à 10°C |
| Description | Gélose Columbia au sang de cheval chocolat |
| Format | Plaque simple de 90 mm |
| Origine de la fabrication | UK |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 19,5 g ± 1,0 g |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10/paquet |