Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Columbia avec sang de cheval chocolat et bacitracine
Description
Isolez les espèces Haemophilus dans des échantillons cliniques grâce à ce milieu prêt à l’emploi.
Isolez Haemophilus spp. Des échantillons cliniques avec la gélose Columbia avec sang de cheval chocolat et bacitracine Thermo Scientific™ Oxoid™. La gélose avec sang de cheval chocolat est ajoutée à la base pour gélose Columbia à usage général pour fournir les nutriments nécessaires à la croissance des Haemophilus. La bacitracine est ajoutée en tant qu’agent sélectif pour faciliter l’isolement d’Haemophilus influenzae et maîtriser la prolifération de la flore associée dans l’appareil respiratoire.
Utilisez la gélose Columbia avec sang de cheval chocolat et bacitracine pour l’isolement des Haemophilus spp. des échantillons cliniques.
- Prend en charge la croissance d’Haemophilus avec du sang chocolat fournissant les besoins nutritionnels.
- Isolement amélioré d’Haemophilus influenzae en raison de la réduction de la flore respiratoire associée due à la bacitracine.
- Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Il a été démontré que les taux d’isolement ne sont pas affectés par l’ajout de bacitracine. Cependant, la quantité de croissance de H. influenzae a augmenté en raison de la réduction de la flore asscoiée1.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Couleur | Marron |
| Contenu et stockage | 2°C à 10°C |
| Description | Gélose Columbia avec sang de cheval chocolat et bacitracine |
| Format | Plaque simple de 90 mm |
| Origine de la fabrication | UK |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 19,5 g±1,0 g |
| Type d’emballage | Plaques de 10 x 90 mm, emballées sous film |
| Quantité | 10/paquet |