Learn More
Thermo Scientific™ Boîte de contact de gélose Columbia au sang de mouton
Click to view available options
Description:
Boîte de contact de gélose Columbia au sang de mouton
Quantité:
10 / paquet
Conditionnement:
10 pièces
Description
Dénombrez les staphylocoques et les streptocoques présents sur des surfaces grâce à la gélose au sang de mouton Thermo Scientific™ Columbia, une boîte de contact contenant un milieu à formulation non sélective avec du sang pour la production rapide de grandes colonies afin d’assurer des performances globales, notamment l’identification facile des organismes et une bonne différenciation.
Évitez que la gélose ne s’écoule hors de la boîte grâce aux boîtes de contact Thermo Scientific, dotées d'un fond en forme de dôme. La technologie GripFit™ facilite la manipulation des boîtes et garantit que le couvercle reste en place lors de la manipulation mais qu’il peut être facilement retiré pendant la surveillance de l’environnement. Une couche interne à la base de la boîte est sous-divisée en grilles afin de faciliter le calcul des unités formant des colonies (CFU) à partir de tests de surface, permettant ainsi aux laboratoires d’indiquer si les concentrations de contaminants se situent dans les limites acceptables prédéfinies. L’empilage aisé assure une plus grande stabilité lors de la manipulation et du transport tandis que la ventilation est réduite pour empêcher le dessèchement des boîtes.
Nos boîtes de contact sont fabriquées selon une procédure spécialisée et automatisée permettant de garantir une couche de gélose lisse et uniformément répartie dans chaque boîte. L’échantillonnage de surface est obtenu en faisant rouler délicatement la surface bombée de la gélose sur la zone à tester. Si des micro-organismes susceptibles d’entraîner une maladie ou une infection sont présents, ils se développeront et formeront des colonies facilement visibles à la surface de la gélose. Ceci représente un moyen fiable et efficace de déterminer la propreté microbienne des surfaces, ce qui contribue au contrôle des dangers invisibles associés à la contamination microbienne. Toute croissance devient clairement visible dans un délai de trois jours pour les bactéries et de cinq jours pour les champignons.
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic offrant une solution complète et rapide avec les résultats de qualité dont votre laboratoire a besoin.
Nos boîtes de contact sont fabriquées selon une procédure spécialisée et automatisée permettant de garantir une couche de gélose lisse et uniformément répartie dans chaque boîte. L’échantillonnage de surface est obtenu en faisant rouler délicatement la surface bombée de la gélose sur la zone à tester. Si des micro-organismes susceptibles d’entraîner une maladie ou une infection sont présents, ils se développeront et formeront des colonies facilement visibles à la surface de la gélose. Ceci représente un moyen fiable et efficace de déterminer la propreté microbienne des surfaces, ce qui contribue au contrôle des dangers invisibles associés à la contamination microbienne. Toute croissance devient clairement visible dans un délai de trois jours pour les bactéries et de cinq jours pour les champignons.
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic offrant une solution complète et rapide avec les résultats de qualité dont votre laboratoire a besoin.
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge carmin, opaque |
| Contenu et stockage | 6 à 12 °C |
| Description | Boîte de contact de gélose Columbia au sang de mouton |
| Format | Boîte contact de 55 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 13,5 g ± 5 % |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10 / paquet |