Learn More
OHAUS™ Montages sur colonne
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Type:
CS D52xx
SST D52xx
Poids (métrique):
2,300 kg
4,100 kg
6,200 kg
Conditionnement:
1 unité
Description
ulliÀ utiliser avec une base/li/ul
Spécification
Spécification
| Langues | Chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), russe et espagnol (MX) |
| Dimensions | 68 cm |
| Poids (métrique) | 4,100 kg |
| Gamme de produits | Kit de colonne |
| Type | SST D52xx |