Learn More
Lenz Laborglasintrumente Colonnes de type Hempel à chemise en verre amovible
Code produit. 10000551
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
300 mm
500 mm
800 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10000551
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05117504
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Colonnes de type Hempel
  • Avec chemise en verre amovible
  • Pour le matériel de remplissage tel que les bagues de type Raschig ou les microbilles de verre
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Avec chemise en verre amovible
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Comprend Chemise en verre amovible
Longueur (métrique) 500 mm
Joint conique standard NS 29/32