Learn More
uvex Bouchons auriculaires com4-fit, sachet en vrac
Code produit 17767539 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur : Orange
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17767539 Couleur : Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17767539 Fournisseur uvex Code fournisseur 2112006
Expédition estimée: 25-11-2026
Les bouchons auriculaires com4-fit sont construits en mousse souple qui offre un confort réel, même lorsque les bouchons sont portés pendant de longues périodes.
  • Bouchons auriculaires de sécurité
    Couleur de recherche (filtre) : Orange
  • Sans cordon
  • Tailles : (S
  • Valeur H (valeur d’isolation acoustique pour le bruit de haute fréquence) : 33 dB
  • Valeur M (valeur d’isolation acoustique pour le bruit de fréquence moyenne) : 30 dB
  • Valeur L (valeur d’isolation acoustique pour le bruit de basse fréquence) : 29 dB
  • Non réutilisables (NR)
  • Détectabilité : Non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 352-2
Dimensions Standard
Type d’emballage Sachet en vrac
Paires par paquet 200
Matériau du bouchon Polyuréthane
Taux de réduction sonore (NRR) 33 dB
Corded Sans cordon
Plug Shape Ovale
Type de produit Bouchons d’oreille
Jetable Usage unique
Metal Detectable Oui
Diélectrique Oui