Learn More
uvex Bouchons d’oreilles de protection auditive Com4, bleus, SNR 33 dB
Code produit 31903184 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Petit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31903184 Petit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31903184 Fournisseur uvex Code fournisseur 2212073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.25€
    83.77€ / 1 pièces
    Économisez 7.48€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Petite protection puissante contre les bouchons d’oreilles.
  • Les bouchons d’oreilles jetables ergonomiques uvex com4 sont très réducteurs de bruit et conviennent donc à une utilisation dans des environnements extrêmement bruyants.
  • Les bouchons d’oreilles en mousse souple sont très confortables même portés longtemps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Petit
Paires par paquet 100
Taux de réduction sonore (NRR) 33 dB
Corded Avec cordon
Plug Shape Ovale
Type de produit Bouchons d’oreille
Jetable Réutilisable
Metal Detectable Oui
Diélectrique Non