Description
- Gants de protection mécanique résistants
- Gant tricoté sans coutures de poids moyen, calibre 10
- Le poignet tricoté assure un bon ajustement
- Système de traçabilité unique sur tag textile
- Paume, doigts et poignet en cuir pour une protection optimale
- Fournit les plus hauts niveaux de résistance mécanique
- Bonne flexibilité et confort
- Meilleure préhension en cas d’utilisation avec des huiles et des graisses grâce au patch en cuir
Applications :
- Manipulation de pièces de métal lourdes et grasses
- Manipulation de pièces de métal aux bords tranchants ou irréguliers
- Presse et emboutissage
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003 |
| Couleur | Gris |
| Finition externe | Paume en cuir |
| Matériau | Cuir |
| Type de produit | Gants de protection mécaniques |
| Dimensions | 10 |
| Type de manchette de gant | Maille |
| Matériau de revêtement | Techcor™ |
| Type d’emballage | 12 paires dans un sachet, 10 dans un carton |
| Séries | VHP Plus |
| Afficher plus |