Learn More
BUCHI Clip combiné
Code produit. 10476141 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Évaporateurs rotatifs de laboratoire
Conditionnement:
1 pièce
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 10476141
Marque: BUCHI 040620
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Combi-clip PBT/Stainless steel, R-21X To attach the evaporating flask to the vapor duct
Combi-clip
  • PBT/Stainless steel
  • For: R-21X
  • To attach the evaporating flask to the vapor duct
Spécification
Matériau PBT
Type Combi Clip
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs de laboratoire
Quantité 1 de chaque