Learn More
Fisherbrand™ Électrode combinée sélective d’ions
Code produit. 11769708 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Électrode:
combinée sélective d’ions
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11769708
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Convertit l’activité d’un ion spécifique dissous dans une solution en un potentiel électrique. L’électrode combinée sélective d’ions Fisherbrand™ est compatible avec tous les instruments de mesure de pH/mV ou d’ions.
  • Avec surface plate interchangeable à membrane solide
  • L’ion à détecter traverse la membrane, ce qui génère une différence de potentiel, proportionnelle à la concentration ionique
  • Le temps d’analyse est généralement inférieur à une minute
  • Les étapes de préparation des échantillons, telles que le filtrage ou la distillation, sont rarement nécessaires
  • L’étalonnage doit être effectué le plus souvent possible (une fois par jour) à la même température que l’échantillon
  • Température de mesure de 0 à 50°C
  • Livré avec membrane, solution électrolytique, solution ISAB, étalon ISE et joint
Solution ISAB:
Pour ajuster la force ionique, ajoutez directement à la solution à mesurer.
Norme ISE:
Pour l’étalonnage des électrodes ioniques. Concentration de 1000 ppm.
Spécification
Applications Détermination de l’ion chlore (Cl-)
Type de solution de remplissage ISAB/ISE
Plage de pH 2 - 12
Interférences S2-, I-, CN-, Br-
Électrode combinée sélective d’ions
Paramètre Chlorine Ion