Learn More
Copan Italia™ Poignée et boucle combinées
Code produit. 11706528
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 11706528
Marque: Copan Italia™ 316C05T
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Inoculateur Nickel Chrome
  • Inoculateur métal prêt à l'emploi et réutilisable
  • Léger pour géloses fragiles
  • Disponible en diamètre 2, 3, 4 ou 5mm
  • Inoculateur
  • Inclus en tubeprotecteur.
Spécification
Diameter (Metric) Inside 2 mm
Type de produit Poignée et boucle combinées
Jauge 26 G
Quantité 5 Paquets
Calibré Non