Learn More
WTW™ Capteur de conductivité / sonde d’oxygène combinés
Click to view available options
Longueur (métrique):
3 m
Unit Size:
1 pièce
Description
- Capteur de conductivité / sonde d’oxygène combinés
- Comprend un câble de 9,8 pi (3 m) et instructions d’utilisation, têtes à membrane échangeuse h 3, solution de nettoyage, étalon de conductivité (1413 µS/cm), feuille de métal abrasive, récipient d’étalonnage OxiCal CX, électrolyte
- Capteur de conductivité / sonde d’oxygène combinés avec câble de 9,8 pi (3 m) et instructions d’utilisation
- Avec 3 têtes à membrane échangeuse, solution de nettoyage, étalon de conductivité (1413 μS/cm), feuille abrasive, récipient d’étalonnage OxiCal CX, électrolyte
- Mesure simultanément l’oxygène, la conductivité et la température
Specifications
Specifications
| Description | Capteur de conductivité / sonde d’oxygène combinés |
| Comprend | Câble de 9.8 pieds (3 m) et instructions d’utilisation, têtes à membrane échangeuse h 3, solution de nettoyage, étalon de conductivité (1413 μS/cm), feuille abrasive, récipient d’étalonnage OxiCal™ CX, électrolyte |
| Longueur (métrique) | 3 m |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction