Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour cuve d’électrophorèse sur gel horizontale Easigel H1-SET
Pour une utilisation avec l’unité d’électrophorèse sur gel horizontale Easigel H1-SET
47.05€ - 50.30€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Cuve d’électrophorèse sur gel horizontale Easigel H1-SET |
---|---|
Type | Peigne |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) des dents | Volume (métrique) d’échantillon | Nbre de puits | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) des dents | Volume (métrique) d’échantillon | Nbre de puits | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11766874
|
Fisherbrand™
H1C112 |
6 mm | 27 μl | 12 | 1 mm | ||||
10593944
|
Fisherbrand™
H1-C1-16 |
4 mm | 18 μl | 16 | 1 mm | ||||
11760545
|
Fisherbrand™
H1C120MC |
2,8 mm | 12 μl | 20 | 1 mm | ||||
11776874
|
Fisherbrand™
H1C1512 |
6 mm | 40 μl | 12 | 1,5 mm | ||||
11740545
|
Fisherbrand™
H1C18 |
10 mm | 45 μl | 8 | 1 mm | ||||
11710555
|
Fisherbrand™
H1C1520MC |
2,8 mm | 18 μl | 20 | 1,5 mm | ||||
11790545
|
Fisherbrand™
H1C158 |
10 mm | 65 μl | 8 | 1,5 mm | ||||
Description
- Avec code couleur
- Offrent de la flexibilité dans le chargement des échantillons
- Volume jusqu’au débit maximum de 40 échantillons
Spécification
Cuve d’électrophorèse sur gel horizontale Easigel H1-SET | |
Peigne |