Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse sur gel horizontale réfrigérée CHU25 Maxi-Plus
Code produit. 10080181
Click to view available options
Nbre de puits:
26
52
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,5 mm
Largeur (métrique) des dents:
3 mm
7 mm
Volume (métrique) d’échantillon:
20 μl
30 μl
45 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10080181
Marque: Fisherbrand™ HU25C1.526MC
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation avec l’unité d’électrophorèse sur gel horizontale réfrigérée CHU25 Maxi-Plus
  • Avec code couleur
  • Réglable en hauteur
  • Offre un contrôle complet du volume de chargement et de la profondeur des puits
Spécification
À utiliser avec (équipement) Unité d’électrophorèse sur gel horizontale réfrigérée CHU25 Maxi-Plus
Type Peigne
Nbre de puits 26
Épaisseur (métrique) 1,5 mm
Volume (métrique) d’échantillon 45 μl
Largeur (métrique) des dents 7 mm