Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse sur gel horizontale réfrigérée CHU25 Maxi-Plus
Click to view available options
Nbre de puits:
26
52
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,5 mm
Largeur (métrique) des dents:
3 mm
7 mm
Volume (métrique) d’échantillon:
20 μl
30 μl
45 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec code couleur
- Réglable en hauteur
- Offre un contrôle complet du volume de chargement et de la profondeur des puits
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Unité d’électrophorèse sur gel horizontale réfrigérée CHU25 Maxi-Plus |
| Type | Peigne |
| Nbre de puits | 26 |
| Épaisseur (métrique) | 1,5 mm |
| Volume (métrique) d’échantillon | 45 μl |
| Largeur (métrique) des dents | 7 mm |