Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse verticale OmniPAGE Mini, épaisseur 0,75 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Nbre de puits:
10
12
16
1 prép., 1 marqueur
20
5
8
9
Volume (métrique) des puits:
15 μl
20 μl
28 μl
30 μl
35 μl
40 μl
70 μl
500 μl
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (application) | Séparations Mini SDS PAGE, native PAGE, de gradients, de deuxième dimension et d’acides nucléiques |
| À utiliser avec (équipement) | Cuve d’électrophorèse sur gel verticale OmniPAGE Mini |
| Type | Peigne |
| Nbre de puits | 10 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Épaisseur (métrique) | 0,75 mm |
| Volume (métrique) des puits | 30 μl |