Learn More
Hoefer™ Peignes pour mini-unité sous-marine HE 33
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Nbre de puits:
12
16
1 Prep, 2 Référence
8
Préparative
Épaisseur (métrique):
0,1 cm
0,15 cm
Type:
Dos de peigne et deux vis
Peigne sans fond
Peigne sans fond préparatif
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Variété de huit tailles allant de 1/2 à 16 puits
- Épaisseur de 1 à 1,5 mm
- Largeur de puits de 44/6 à 2,6 mm
- Volume d’échantillon de 235/35 à 20,5 μl
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Mini unité sous-marine HE33 |
| Type | Peigne sans fond |
| Nbre de puits | 8 |
| Épaisseur (impériale) | 0,05 in |
| Épaisseur (métrique) | 0,15 cm |
| Volume (de remplissage) métrique | 48,5 μL |
| Largeur (impériale) du puits | 0,25 in |
| Largeur (métrique) du puits | 0,65 cm |
| Profondeur (impériale) du bac | 0,19 in |
| Profondeur (métrique) du bac | 0,5 cm |