Learn More
Hoefer™ Peignes pour mini-unité sous-marine HE 33
Product Code. 11539533 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Nbre de puits:
12
16
1 Prep, 2 Référence
8
Préparative
Épaisseur (métrique):
0,1 cm
0,15 cm
Type:
Dos de peigne et deux vis
Peigne sans fond
Peigne sans fond préparatif
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11539533
Brand: Hoefer™ HE31A161.0
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Accessoires pour unité sous-marine HE 33 Mini
  • Variété de huit tailles allant de 1/2 à 16 puits
  • Épaisseur de 1 à 1,5 mm
  • Largeur de puits de 44/6 à 2,6 mm
  • Volume d’échantillon de 235/35 à 20,5 μl
Specifications
À utiliser avec (équipement) Mini unité sous-marine HE33
Type Peigne sans fond
Nbre de puits 16
Épaisseur (impériale) 0,03 in
Épaisseur (métrique) 0,1 cm
Volume (de remplissage) métrique 13 μl
Largeur (impériale) du puits 0,1 in
Largeur (métrique) du puits 0,26 cm
Profondeur (impériale) du bac 0,19 in
Profondeur (métrique) du bac 0,5 cm