Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse sur gel MultiSUB Maxi, épaisseur 1 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Nbre de puits:
10
16
1 prép., 1 marqueur
20
25
2 prép., 2 marqueurs
30
36
40
50
Volume (métrique) d’échantillon:
10 μl
11 μl
14 μl
17 μl
21 μl
27 μl
41 μl
72 μl
315 μl
675 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Fourni comme standard
- Hauteur réglable pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur
- Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
- Les peignes à 20 échantillons et 40 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Cuve d’électrophorèse sur gel-MultiSUB Maxi |
| Type | Peigne |
| Nbre de puits | 20 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Volume (métrique) d’échantillon | 27 μl |