Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse horizontale MultiSUB Maxi, épaisseur 1,5mm
Click to view available options
Nbre de puits:
10
16
1 prép., 1 marqueur
20
25
2 prép., 2 marqueurs
30
36
40
4 prép., 2 marqueur
50
Volume (métrique) d’échantillon:
16 μl
17 μl
22 μl
26 μl
32 μl
41 μl
61 μl
108 μl
230 μl
473 μl
1 013 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Maximiser le volume d’échantillons
- Hauteur réglable pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur
- Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
- Les peignes à 20 échantillons et 40 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Cuve d’électrophorèse sur gel horizontale MultiSUB Maxi |
| Type | Peigne |
| Nbre de puits | 25 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Épaisseur (métrique) | 1,5 mm |
| Volume (métrique) d’échantillon | 32 μl |