Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse verticale OmniPAGE Mini, épaisseur 1 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Nbre de puits:
10
12
16
1 prép., 1 marqueur
20
5
8
9
Volume (métrique) des puits:
20 μl
25 μl
35 μl
40 μl
50 μl
60 μl
100 μl
650 μl
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Séparations Mini SDS PAGE, Native PAGE, de gradients, de deuxième dimension et d’acides nucléiques |
| À utiliser avec (équipement) | Cuve d’électrophorèse sur gel verticale OmniPAGE Mini |
| Type | Peigne |
| Nbre de puits | 10 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Volume (métrique) des puits | 40 μl |