Learn More
Tenak™ Rack confort pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux, étagère de 16 mm de hauteur
Code produit. 12407050 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Plaques (112)
Plaques (114)
Plaques (115)
Plaques (133)
Plaques (36)
Plaques (45)
Plaques (52)
Plaques (54)
Plaques (63)
Plaques (64)
Plaques (65)
Plaques (68)
Plaques (78)
Plaques (80)
Plaques (90)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12407050
Marque: Tenak™ TE35452
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gamme complète de racks pour plaques de microtitration pour congélateurs coffre. Les racks confort Tenak™ pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux sont empilables.
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • Dotés d’une alerte empêchant les étagères de sortir de leur emplacement
  • L’encombrement externe est de 135 x 92 mm
Spécification
Type de produit Rack pour plaque de microtitration
Array 13 x 5
Capacité Plaques (65)
Étagères 36
Empilables Oui
À utiliser avec (équipement) Plaques de microtitration, congélateurs verticaux
Nb par paquet 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 450 x 135 x 221mm
Largeur (métrique) 135 mm
Hauteur (métrique) 221 mm
Profondeur (métrique) 450 mm