Learn More
Tenak™ Rack confort pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux, étagère de 25 mm de hauteur
Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Plaques (24)
Plaques (30)
Plaques (32)
Plaques (36)
Plaques (40)
Plaques (42)
Plaques (48)
Plaques (50)
Plaques (60)
Plaques (70)
Plaques (72)
Plaques (75)
Plaques (84)
Dimensions (L x l x H):
360 x 135 x 159mm
360 x 135 x 212mm
360 x 135 x 265mm
360 x 135 x 318mm
450 x 135 x 159mm
450 x 135 x 212mm
450 x 135 x 265mm
450 x 135 x 318mm
450 x 135 x 371mm
450 x 135 x 398mm
540 x 135 x 159mm
540 x 135 x 212mm
540 x 135 x 265mm
540 x 135 x 318mm
630 x 135 x 159mm
630 x 135 x 318mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Dotés d’une alerte empêchant les étagères de sortir de leur emplacement
- L’encombrement externe est de 135 x 92 mm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour plaque de microtitration |
| Array | 10 x 6 |
| Capacité | Plaques (60) |
| Étagères | 60 |
| Empilables | Oui |
| À utiliser avec (équipement) | Plaques de microtitration, congélateurs verticaux |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Dimensions (L x l x H) | 540 x 135 x 265mm |
| Largeur (métrique) | 135 mm |
| Hauteur (métrique) | 265 mm |
| Afficher plus |