Learn More
Tenak™ Rack confort pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux, étagère de 45 mm de hauteur
Code produit. 12447060 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Plaques (12)
Plaques (15)
Plaques (16)
Plaques (18)
Plaques (20)
Plaques (21)
Plaques (24)
Plaques (25)
Plaques (28)
Plaques (30)
Plaques (35)
Plaques (36)
Plaques (40)
Plaques (42)
Plaques (49)
Array:
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 4
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 4
6 x 5
6 x 6
6 x 7
7 x 5
7 x 6
7 x 7
8 x 5
Dimensions (L x l x H):
360 x 135 x 140mm
360 x 135 x 186mm
360 x 135 x 233mm
360 x 135 x 279mm
450 x 135 x 140mm
450 x 135 x 186mm
450 x 135 x 233mm
450 x 135 x 279mm
450 x 135 x 325mm
450 x 135 x 372mm
540 x 135 x 140mm
540 x 135 x 186mm
540 x 135 x 233mm
540 x 135 x 279mm
540 x 135 x 325mm
630 x 135 x 140mm
630 x 135 x 186mm
630 x 135 x 233mm
630 x 135 x 279mm
630 x 135 x 325mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12447060
Marque: Tenak™ TE35488
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gamme complète de racks pour plaques de microtitration pour congélateurs coffre. Les racks confort Tenak™ pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux sont empilables.
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • Dotés d’une alerte empêchant les étagères de sortir de leur emplacement
  • L’encombrement externe est de 135 x 92 mm
Spécification
Type de produit Rack pour plaque de microtitration
Array 7 x 5
Capacité Plaques (35)
Étagères 35
Empilables Oui
À utiliser avec (équipement) Plaques de microtitration, congélateurs verticaux
Nb par paquet 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 450 x 135 x 325mm
Largeur (métrique) 135 mm
Hauteur (métrique) 325 mm
Profondeur (métrique) 450 mm