Learn More
Tenak™ Rack confort pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux, étagère de 65 mm de hauteur
Code produit. 12407070 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Plaques (10)
Plaques (12)
Plaques (14)
Plaques (16)
Plaques (21)
Plaques (24)
Plaques (28)
Plaques (30)
Plaques (35)
Plaques (36)
Plaques (8)
Dimensions (L x l x H):
360 x 135 x 133mm
360 x 135 x 200mm
360 x 135 x 266mm
450 x 135 x 133mm
450 x 135 x 299mm
540 x 135 x 133mm
540 x 135 x 266mm
540 x 135 x 332mm
540 x 135 x 399mm
630 x 135 x 133mm
630 x 135 x 200mm
630 x 135 x 266mm
630 x 135 x 332mm
Tamaño de la unidad:
1 pièce
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12407070
Marca: Tenak™ TE35508
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Gamme complète de racks pour plaques de microtitration pour congélateurs coffre. Les racks confort Tenak™ pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux sont empilables.
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • Dotés d’une alerte empêchant les étagères de sortir de leur emplacement
  • L’encombrement externe est de 135 x 92 mm
Especificaciones
Type de produit Rack pour plaque de microtitration
Array 6 x 5
Capacité Plaques (30)
Étagères 30
Empilables Oui
À utiliser avec (équipement) Plaques de microtitration, congélateurs verticaux
Nb par paquet 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 450 x 135 x 299mm
Largeur (métrique) 135 mm
Hauteur (métrique) 299 mm
Hauteur (métrique) d’étagère 65 mm
Profondeur (métrique) 450 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado