Learn More
Tenak™ Rack confort pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux, étagère de 65 mm de hauteur
Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Plaques (10)
Plaques (12)
Plaques (14)
Plaques (16)
Plaques (21)
Plaques (24)
Plaques (28)
Plaques (30)
Plaques (35)
Plaques (36)
Plaques (8)
Dimensions (L x l x H):
360 x 135 x 133mm
360 x 135 x 200mm
360 x 135 x 266mm
450 x 135 x 133mm
450 x 135 x 299mm
540 x 135 x 133mm
540 x 135 x 266mm
540 x 135 x 332mm
540 x 135 x 399mm
630 x 135 x 133mm
630 x 135 x 200mm
630 x 135 x 266mm
630 x 135 x 332mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Dotés d’une alerte empêchant les étagères de sortir de leur emplacement
- L’encombrement externe est de 135 x 92 mm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour plaque de microtitration |
| Array | 5 x 6 |
| Capacité | Plaques (30) |
| Étagères | 30 |
| Empilables | Oui |
| À utiliser avec (équipement) | Plaques de microtitration, congélateurs verticaux |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Dimensions (L x l x H) | 540 x 135 x 332mm |
| Largeur (métrique) | 135 mm |
| Hauteur (métrique) | 332 mm |
| Afficher plus |