Learn More
Tenak™ Rack confort pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux, étagère de 65 mm de hauteur
Code produit. 12407110 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Plaques (10)
Plaques (12)
Plaques (14)
Plaques (16)
Plaques (21)
Plaques (24)
Plaques (28)
Plaques (30)
Plaques (35)
Plaques (36)
Plaques (8)
Dimensions (L x l x H):
360 x 135 x 133mm
360 x 135 x 200mm
360 x 135 x 266mm
450 x 135 x 133mm
450 x 135 x 299mm
540 x 135 x 133mm
540 x 135 x 266mm
540 x 135 x 332mm
540 x 135 x 399mm
630 x 135 x 133mm
630 x 135 x 200mm
630 x 135 x 266mm
630 x 135 x 332mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12407110
Marque: Tenak™ TE35604
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gamme complète de racks pour plaques de microtitration pour congélateurs coffre. Les racks confort Tenak™ pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux sont empilables.
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • Dotés d’une alerte empêchant les étagères de sortir de leur emplacement
  • L’encombrement externe est de 135 x 92 mm
Spécification
Type de produit Rack pour plaque de microtitration
Array 4 x 7
Capacité Plaques (28)
Étagères 28
Empilables Oui
À utiliser avec (équipement) Plaques de microtitration, congélateurs verticaux
Nb par paquet 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 630 x 135 x 266mm
Largeur (métrique) 135 mm
Hauteur (métrique) 266 mm
Hauteur (métrique) d’étagère 65 mm
Profondeur (métrique) 630 mm