Learn More
Tenak™ Rack confort pour congélateurs verticaux, hauteur de boîte 130 mm
Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Boîtes (12)
Boîtes (15)
Boîtes (6)
Boîtes (8)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Dans le rack confort, les cryoboîtes sont placées dans des tiroirs
- Augmente la flexibilité et réduit le poids de fonctionnement par rapport aux types de rack
- Mesurer la hauteur intérieure et la profondeur de votre congélateur pour choisir le rack approprié
- Les racks peuvent être utilisés avec tous les modèles de congélateurs
- Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 130 mm (boîte) |
| Dimensions (L x l x H) | 562 x 140 x 268 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateurs armoires |
| Capacité | Boîtes (8) |
| Array | 2 x 4 |
| Matériau | Acier inoxydable |