Learn More
Tenak™ Rack confort pour congélateurs verticaux, hauteur de boîte 50 mm
Tous les produits TENAK ProduitsDescription
- Dans le rack confort, les cryoboîtes sont placées dans des tiroirs
- Augmente la flexibilité et réduit le poids de fonctionnement par rapport aux types de rack
- Mesurer la hauteur intérieure et la profondeur de votre congélateur pour choisir le rack approprié
- Les racks peuvent être utilisés avec tous les modèles de congélateurs
- Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 50 mm (boîte) |
| Dimensions (L x l x H) | 424 x 140 x 171 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateurs armoires |
| Capacité | Boîtes (9) |
| Array | 3 x 3 |
| Matériau | Acier inoxydable |