Learn More
Tenak™ Rack confort pour congélateurs verticaux, hauteur de boîte 75 mm
Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Boîtes (10)
Boîtes (12)
Boîtes (15)
Boîtes (16)
Boîtes (20)
Boîtes (6)
Boîtes (8)
Array:
2 x 3
2 x 4
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 4
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Dans le rack confort, les cryoboîtes sont placées dans des tiroirs
- Augmente la flexibilité et réduit le poids de fonctionnement par rapport aux types de rack
- Mesurer la hauteur intérieure et la profondeur de votre congélateur pour choisir le rack approprié
- Les racks peuvent être utilisés avec tous les modèles de congélateurs
- Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 75 mm (boîte) |
| Dimensions (L x l x H) | 562 x 140 x 328 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateurs armoires |
| Capacité | Boîtes (16) |
| Array | 4 x 4 |
| Matériau | Acier inoxydable |