Learn More
Tenak™ Rack confort pour congélateurs verticaux, hauteur de boîte 75 mm
Code produit. 15280764 Tous les produits TENAK Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
Boîtes (10)
Boîtes (12)
Boîtes (15)
Boîtes (16)
Boîtes (20)
Boîtes (6)
Boîtes (8)
Array:
2 x 3
2 x 4
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 4
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Capacité Array unitSize
15280764 Boîtes (20) 5 x 4 1 pièce
15200764 Boîtes (12) 4 x 3 1 pièce
15200774 Boîtes (10) 2 x 5 1 pièce
15220764 Boîtes (8) 2 x 4 1 pièce
15220774 Boîtes (15) 3 x 5 1 pièce
15240774 Boîtes (20) 4 x 5 1 pièce
15260754 Boîtes (6) 2 x 3 1 pièce
15260764 Boîtes (16) 4 x 4 1 pièce
8 options
Code produit. 15280764
Marque: Tenak™ TE24278
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rack Tenak Comfort conçu pour un fonctionnement plus ergonomique lors de l’utilisation d’échantillons.
  • Dans le rack confort, les cryoboîtes sont placées dans des tiroirs
  • Augmente la flexibilité et réduit le poids de fonctionnement par rapport aux types de rack
  • Mesurer la hauteur intérieure et la profondeur de votre congélateur pour choisir le rack approprié
  • Les racks peuvent être utilisés avec tous les modèles de congélateurs
  • Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
Hauteur (métrique) 75 mm (boîte)
Dimensions (L x l x H) 562 x 140 x 410 mm
À utiliser avec (équipement) Congélateurs armoires
Capacité Boîtes (20)
Array 5 x 4
Matériau Acier inoxydable