Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur à hauteur de table Comfort
Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
102 L
Gamme de températures:
3°C à 8°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Réfrigérateur à hauteur de table en acier blanc
- Porte SwingDesign
- Poignée Slimline ergonomique
- Rack de porte interne Comfort GlassLine
- Dégivrage manuel
- Système de commande mécanique intérieure avec bouton de commande rotatif
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 102 L |
| Gamme de températures | 3°C à 8°C |
| Réfrigérant | R600A |
| Étagères | 1 |
| Certifications/Conformité | CE, ISO 14001, ISO 9001 |
| Couleur | Blanc |
| Type de condenseur | Statique |
| Type de sonde | Réfrigérateur à hauteur de table |
| Dégivrage | Automatique |
| Profondeur (métrique) extérieure | 62 cm |
| Afficher plus |