Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur à hauteur de table Comfort
Code produit. p-8001934 Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
102 L
Gamme de températures:
3°C à 8°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12567146
Marque: Liebherr™ TX 1021
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces réfrigérateurs pour le stockage général des aliments. Les réfrigérateurs à hauteur de table Liebherr™ Comfort sont équipés de bacs à légumes transparents et faciles à nettoyer, ainsi que de charnières de portes réversibles.
  • Réfrigérateur à hauteur de table en acier blanc
  • Porte SwingDesign
  • Poignée Slimline ergonomique
  • Rack de porte interne Comfort GlassLine
  • Dégivrage manuel
  • Système de commande mécanique intérieure avec bouton de commande rotatif
Spécification
Capacité (métrique) 102 L
Gamme de températures 3°C à 8°C
Réfrigérant R600A
Étagères 1
Certifications/Conformité CE, ISO 14001, ISO 9001
Couleur Blanc
Type de condenseur Statique
Type de sonde Réfrigérateur à hauteur de table
Dégivrage Automatique
Profondeur (métrique) extérieure 62 cm
Hauteur (métrique) extérieure 63 cm
Largeur (métrique) extérieure 55 cm
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Poids à l’expédition (métrique) 29,5 kg