Läs mer
Ark Plas Products™ Connecteurs droits de réduction cannelés
Produktkod. 11791946
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Forme:
Structuré
Taille du port:
Raccord 3 x 3 mm (1/4 x 5/32 po)
Raccord 3 x 3 mm (1/8 x 1/16 po)
Raccord 3 x 3 mm (1/8 x 3/32 po)
Raccord 3 x 3 mm (3/16 x 1/8 po)
Raccord 3 x 3 mm (3/16 x 3/16 po)
Raccord 3 x 3 mm (3/8 x 1/4 po)
Förpackningsstorlek
25 pièces
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Produktkod. 11791946
missing translation for 'mfr': Ark Plas Products™ CAD19PR0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Utilisez ces raccords pour une vaste gamme d’applications. Les connecteurs droits de réduction cannelés de qualité commerciale Ark Plas Products™ sont conçus comme une alternative économique offrant des performances haut de gamme.
  • Économique et fiable
  • Jusqu’à 125 psi sans pince
  • Contient des matériaux de coulisse recyclés
  • Disponible en nylon naturel et en polypropylène naturel
Specifikationer
Certifications/Conformité Conforme RoHS, USP classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, exempt de produits dérivés d’animaux, sans DEHP, certifié sans BPA
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 4 à 6,4 mm
Matériau Polypropylène
Longueur totale (métrique) 39,11 mm
À utiliser avec Pour tube flexible
Température min. de fonctionnement (métrique) -20°C
Quantité d’emballage 25/boîte
Taille du port Raccord 3 x 3 mm (1/4 x 5/32 po)
Forme Structuré
Couleur Naturel
Pression maximale Jusqu’à 125 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Type de produit Connecteur de réduction droit cannelé
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.