Learn More
Ark-Plas Products™ Connecteurs droits cannelés de qualité commerciale
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,6 mm
2,3 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
Longueur totale (métrique):
17,52 mm
19,55 mm
20 mm
29,84 mm
30,22 mm
49,27 mm
À utiliser avec:
Pour tube Masterflex I/P 26, Masterflex L/S 17, 24
Pour tube Masterflex L/S 15, 25
Pour tube Masterflex L/S 16
Pour tube Masterflex L/S 18, 35, 26
Pour tube flexible
Taille du port:
Raccord 3 x 3 mm (1/16 x 1/16 po)
Raccord 3 x 3 mm (1/4 x 1/4 po)
Raccord 3 x 3 mm (1/8 x 1/8 po)
Raccord 3 x 3 mm (3/16 x 3/16 po)
Raccord 3 x 3 mm (3/32 x 3/32 po)
Raccord 3 x 3 mm (5/32 x 5/32 po)
Conditionnement:
25 pièces
Description
- Raccords de qualité commerciale conçus comme une alternative économique avec des performances haut de gamme
- Contiennent des matériaux de coulisse recyclés et du polypropylène naturel
- Connecteurs droits cannelés pour différentes tubulures Masterflex ou tubulures souples
- Disponibles dans une variété de tailles de cannelures, de 1,6 mm à 6,4 mm
- Peuvent gérer jusqu’à 125 psi de pression sans pince
- Certifications de qualité commerciale :
- Conformes RoHS
- USP classe VI
- FDA 21 CFR 177.1520
- Sans composés d’origine animale
- Certifiés sans DEHP et BPA
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme RoHS, USP classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, exempt de produits dérivés d’animaux, sans DEHP, certifié sans BPA |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 6,4 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Longueur totale (métrique) | 49,27 mm |
| À utiliser avec | Pour tube Masterflex I/P 26, Masterflex L/S 17, 24 |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -20°C |
| Quantité d’emballage | 25/boîte |
| Taille du port | Raccord 3 x 3 mm (1/4 x 1/4 po) |
| Forme | Structuré |
| Afficher plus |