Learn More
Ark Plas Products™ Connecteurs droits filetés
Click to view available options
Taille du port:
Raccord 3 mm (1/16 po)
Raccord 3 mm (1/4 po)
Raccord 3 mm (1/8 po)
Raccord 3 mm (3/16 po)
Diamètre du filetage:
1/4-28 UNF mâle
1/8-27 NPT femelle
1/8-27 NPT mâle
Conditionnement:
25 pièces
Description
- Économique et fiable
- Jusqu’à 125 psi sans pince
- Contient des matériaux de coulisse recyclés
- Disponible en nylon naturel et en polypropylène naturel
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme RoHS, USP classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, exempt de produits dérivés d’animaux, sans DEHP, certifié sans BPA |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 6,4 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Pour tube flexible |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -20°C |
| Quantité d’emballage | 25/boîte |
| Taille du port | Raccord 3 mm (1/4 po) |
| Diamètre du filetage | 1/8-27 NPT mâle |
| Forme | Structuré |
| Afficher plus |