Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de câbles de communication RS-232 / RS-485 de 25 pieds
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
5 pi Câble interface
Carte d’extension de communication
Câble d’interface de 1,8 m
Câble d’interface de 5 m
Logiciel
À utiliser avec (équipement):
Bains-marie à circulation réfrigérés et chauffants Thermo Scientific™
Interface de communication RS-232, PC sous Windows
Refroidisseur ou bain à circulation Thermo Scientific™
Conditionnement:
1 pièce
Description
Optimisez l’efficacité de votre dispositif de contrôle de la température avec les accessoires de surveillance et de connectivité du contrôle de la température Thermo Scientific™.
Connectez votre solution de contrôle de la température Thermo Scientific avec votre application.
- Disponibles pour les appareils de contrôle de la température équipés de dispositifs de communication
- Conçus pour fonctionner avec votre refroidisseur ou bain Thermo Scientific équipé de dispositifs de communication
- Disponibles dans des configurations appréciées qui correspondent aux connexions de vos appareils et qui interagissent avec votre processus
- Vous ne perdrez plus votre temps à chercher des pièces pour votre refroidisseur ou votre bain
- Permet la commande à distance des unités Thermo Scientific équipées d’une interface de communication RS-232
- Choisissez les limites d’alarme de température supérieure et inférieure et surveillez l’état du système grâce à une alarme.
- Enregistrez vos résultats sur un graphique sélectionnable par l’utilisateur.
- Sélectionnez des icônes produit faciles à utiliser.
- Créez des graphiques et des tableaux.
- Configurez facilement les fonctions de montée en température dans le temps.
- Affichez les fenêtres d’alarme contextuelles qui indiquent les erreurs.
- Affichez un écran de contrôleur virtuel.
- Compatibles PC uniquement
Spécification
Spécification
| Communications | Ethernet/LAN |
| À utiliser avec (équipement) | Refroidisseur ou bain à circulation Thermo Scientific™ |
| Type | Carte d’extension de communication |